Få mere at vide
Whirl-Pak™ Slam Judge™ Komplet enhed og komponenter
Artikelnummer. 11725129 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Type:
Slamdommer Bundsektion
Slamdommer komplet enhed
Slamdommerudvidelse
Inkluderer:
Alle sektioner
Midtersektion
Nederste afsnit
Unit Size:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Inkluderer Unit Size
11725129 Slamdommer komplet enhed Alle sektioner -
12654287 Slamdommer Bundsektion Nederste afsnit Hver
32179289 Slamdommerudvidelse Midtersektion -
32179284 Slamdommer komplet enhed Alle sektioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11725129 Supplier Whirl-Pak™ Supplier No. 0546570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 DKK
    1620.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 224.76 DKK
    12% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Fremstillet af stive plastikrør i tre 5 ft. (1,53 m) sektioner, denne enhed og supplerende erstatningssektioner giver maksimal styrke til væskeprøvetagning på lange afstande.
  • Slam Judge™ er designet til at tage nøjagtige aflæsninger af bundfældelige faste stoffer, 5 % eller mindre, i en række forskellige væsker, til enhver dybde.
  • Ideel til rensningsanlæg, kemiske anlæg og fødevareforarbejdningsanlæg.
  • Enheden rummer cirka 3 oz. fod (89 ml pr. 0,31 m).
  • Fås i 5 fod. (1,53 m) sektioner på 0,75 tommer. (1,90 cm) plastrør med skrueforbindelser.
  • Den øverste sektion inkluderer et nylonreb til at hæve og sænke prøveudtageren. Individuelle sektioner kan kombineres efter behov for at opnå den nødvendige længde.
  • Må ikke bruges i væsker over 165 °F (74 °C)
  • Må ikke autoklaveres
  • For at bruge:
    • 1. Sænk langsomt slammet Judge™ til bunden af tanken. Svømmerventilen åbner, så materialer kan strømme ind. Når bunden er nået, og røret er fyldt til overfladen, trækkes let i rebet, mens enheden hæves. Dette sætter kontraventilen og fanger blandingen inde.
    • 2. Når enheden er hævet fri af væsken, kan mængden af faste stoffer i prøven aflæses ved hjælp af 1 ft. (0,31 m) trin markeret på rørsektionerne. For at frigøre materialet i enheden skal du røre stiften, der strækker sig fra bundsektionen, mod en hård overflade. Dette åbner kontraventilen for at dræne prøven.
  • Udskiftningsdele til top-, midter- og bundsektionen er tilgængelige.
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Volumen (metrisk) 89 mL/ft.
Til brug med (applikation) Prøvetagning 5 % eller mindre faststof
Uddannet Ja
Inkluderer Alle sektioner
Materiale Polycarbonat
Type Slamdommer komplet enhed
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.53 m
Højde (engelsk) 15 ft.
Højde (metrisk) 4.6 m
Diameter (engelsk) Yderrør 0,75 tommer
Diameter (metrisk) ydre rør 1.9 cm
Model- C09247