Få mere at vide
SLP-2 Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602132 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
18602132 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18602132 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP298494F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SLP-2 Polyclonal specifically detects SLP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Alias EPB72-like protein 2, HSPC108, SLP2, SLP-2stomatin-like protein 2, stomatin (EPB72)-like 2, stomatin-like 2
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus