Få mere at vide
Beschreibung
SLP-2 Polyclonal antibody specifically detects SLP-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SLP-2 |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 594 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EPB72-like protein 2, HSPC108, SLP2, SLP-2stomatin-like protein 2, stomatin (EPB72)-like 2, stomatin-like 2 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 29-356 of human SLP-2 (NP_038470.1).,, Sequence:, SSGLPRNTVVLFVPQQEAWVVERMGRFHRILEPGLNILIPVLDRIRYVQSLKEIVINVPEQSAVTLDNVTLQIDGVLYLRIMDPYKASYGVEDPEYAVTQLAQTTMRSELGKLSLDKVFRERESLNASIVDAINQAADCWGIRCLRYEIKDIHVPPRVKESMQMQVEAERRKRATVLESEGTRESAINVAEGKKQAQILASEAEKAEQINQAAGEASAVLAKAKAKAEAIRILAAALTQHNGDAAASLTVAEQYVSAFSKLAKDSNTILLPSNPGDVTSMVAQAMGVYGALTKAPVPGTPDSLSSGSSRDVQGTDASLDEELDRVKMS |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?