Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Guld antifade monteringsmiddel
Beskrivelse
SlowFadeGold Antifade Mountant er et flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. Den indeholder kemiske komponenter designet til at beskytte fluorescerende farvestoffer mod at falme (fotoblegning) under fluorescensmikroskopiske eksperimenter. SlowFadeGold Antifade Mountant er glycerol-baseret, uden påkrævet blanding eller hærdning, hvilket gør det ideelt til øjeblikkelig visning af prøven. Den kommer klar til —brug, bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. Den fås med eller uden DAPI nuklear farve.
Nøgleattributter:
• Beskytter farvestoffer mod at falme under billedbehandling
• Klar til brug væske, ideel til øjeblikkelig prøvevisning
• Monterede prøver er stabile i uger
• Bevarer signalstyrken med —ringe eller ingen quenching
• Ideel til Alexa Fluor farvestoffer
SlowFade Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner, såsom GFP. Til overlegen antifade-beskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer i dyrkede celler eller tynde vævsskiver,SlowFade Diamond Antifade Mountant anbefales. Til høj opløsning eller til afbildning af tykkere væv eller 3D-cellekultur med en brændvidde på 0 500–μ m, prøv SlowFade Glas antifade monteringsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaring ved stuetemperatur anbefales, men kan også opbevares frosset (-5° til -30 °C). Beskyt mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Mikroskop |
| Produktlinje | SlowFade |
| Produkttype | Monteringsmedie |
| Mængde | 2 ml |
| Løsningstype | Anti-fade monteringsmiddel |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |