Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Guld antifade monteringsmiddel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11500686
Skift visning
Mængde:
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500686 5 x 2 ml 10ml
15315657 2 ml 2ml
11590676 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11500686 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S36937
 Begrænset vare
På lager
Beskytter fluorescerende farvestoffer mod falmning (fotoblegning) under fluorescensmikroskopi-eksperimenter.
SlowFadeGold Antifade Mountant er et flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. Den indeholder kemiske komponenter designet til at beskytte fluorescerende farvestoffer mod at falme (fotoblegning) under fluorescensmikroskopiske eksperimenter. SlowFadeGold Antifade Mountant er glycerol-baseret, uden påkrævet blanding eller hærdning, hvilket gør det ideelt til øjeblikkelig visning af prøven. Den kommer klar til —brug, bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. Den fås med eller uden DAPI nuklear farve.
Nøgleattributter:
• Beskytter farvestoffer mod at falme under billedbehandling
• Klar til brug væske, ideel til øjeblikkelig prøvevisning
• Monterede prøver er stabile i uger
• Bevarer signalstyrken med —ringe eller ingen quenching
• Ideel til Alexa Fluor farvestoffer
SlowFade Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner, såsom GFP. Til overlegen antifade-beskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer i dyrkede celler eller tynde vævsskiver,SlowFade Diamond Antifade Mountant anbefales. Til høj opløsning eller til afbildning af tykkere væv eller 3D-cellekultur med en brændvidde på 0 500–μ m, prøv SlowFade Glas antifade monteringsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaring ved stuetemperatur anbefales, men kan også opbevares frosset (-5° til -30 °C). Beskyt mod lys.
Til brug med (udstyr) Mikroskop
Produktlinje SlowFade
Produkttype Monteringsmedie
Mængde 5 x 2 ml
Løsningstype Anti-fade monteringsmiddel
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske