Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Glas Blødt-sæt Antifade Mountant, med DAPI
Artikelnummer. 17139594
Skift visning
Mængde:
1 x 2 ml
5 x 2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17139594 5 x 2 ml
16627323 1 x 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17139594 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S369205X2ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SlowFade Glass Antifade Mountant er et glycerolbaseret, brugsklart, ikke-hærdende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas.
Den er formuleret til at have et brydningsindeks på 1,52 for skarpere billeder og antifade-komponenter for at modstå fotoblegning. Resultatet er skarpe, lyse billeder med næsten enhver fluorofor, med bredfelts-, konfokal- eller superopløsningsmikroskoper ved brændvidder på 0 500–μ m.
Siden SlowFade Glas Antifade Mountant er ikke-hærdende, celler kan afbildes umiddelbart efter montering, uden nogen af de negative virkninger på cellemorfologien, som et hærdende monteringsmiddel kan forårsage. Den er klar til —brug, bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. Den fås med eller uden DAPI nuklear farve.
Funktioner af SlowFade Glas Antifade Mountant inkluderer:
• Klar til brug, glycerolbaseret, ikke-hærdende antifade-monteringsmiddel
• Brydningsindeks på 1,52, med minimerede sfæriske aberrationer
• Op til tre gange bedre aksial opløsning sammenlignet med almindeligt monteringsmiddel
• Synlig vævsoptisk clearing, selv i sektioner op til 1 mm tykke
• Skarpe, lyse billeder ved enhver brændvidde fra 0 til 500μ m
Skarpe billeder til dyb 3D-billeddannelse
SlowFade Glas Antifade Mountant har et brydningsindeks på 1,52 (svarende til glasdækglas) med overlegen fotoblegningsbeskyttelse. Den er kompatibel med immersionsolie og olie-immersionsmikroskopoptik, hvilket muliggør en brydningsfri lysbane og minimeret sfærisk aberration, hvilket forbedrer den aksiale opløsning med tre gange (ved 150-μ m brændvidde) målt ved punktspredningsfunktion. Når 1 mm tykke vævssektioner er monteret, er der synlig optisk vævsrensning, hvilket muliggør dyb 3D-billeddannelse.
Hæm fotoblegning på tværs af de synlige og nær-IR-spektre
Uanset hvilke fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner du bruger, hjælper Slowfade Glass Antifade Mountant med at give overlegen beskyttelse mod fotoblegning. Det har vist sig at have den bedste ydeevne i klassen med en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , og Cy5 farvestoffer og fluorescerende proteiner, herunder GFP, RFP og mCherry. SlowFade Glasmonteringsmiddel slukker ikke fluoroforer, og dets evne til at give et lysere signal uden baggrund er med til at sikre, at du får de bedste billeder i høj opløsning til udgivelse.
Ikke-hærdende monteringsmiddel, som ikke udvider eller krymper prøver
De fleste vævsrensningsteknikker enten udvider eller krymper prøverne, hvilket forårsager artefakter i prøvens morfologi. SlowFade Glas Antifade Mountant er ikke-hærdende og forårsager ikke udvidelse eller sammentrækning af prøver, hvilket vi har verificeret ved hjælp af Hela-sfæroider og rottehjernesektioner. Denne egenskab tillader 3D-billeddannelse af ægte native prøvemorfologi. Prøverne er tilgængelige til billeddannelse umiddelbart efter montering, og korrekt forseglede objektglas kan opbevares i uger eller måneder for fremragende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 2 ml
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Indeholder 5 dråbeflasker indeholdende 2 mL reagens hver
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje SlowFade
Reagenstype Antifade løsning
Volumen (metrisk) 2 mL