Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Glas blødt sæt antifade monteringsmiddel
Artikelnummer. p-7180576
Volumen (metrisk):
2 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 16761342
Brand: Invitrogen™ S36917
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SlowFade Glass Antifade Mountant er et glycerolbaseret, brugsklart, ikke-hærdende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas.
  • Et glycerolbaseret, brugsklart, ikke-hærdende monteringsmiddel påført direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas
  • Formuleret til at have et brydningsindeks på 1,52 for skarpere billeder og antifade-komponenter for at modstå fotoblegning
  • Resulterer i skarpe, lyse billeder med næsten enhver fluorofor og bredfeltsmikroskoper, konfokale mikroskoper eller superopløsningsmikroskoper ved brændvidder på 0 500–μ m
  • Mountant er ikke-hærdende, hvilket gør det muligt at afbilde celler umiddelbart efter montering uden nogen af de negative virkninger på cellemorfologien, som et hærdende monteringsmiddel kan forårsage
  • Den kommer klar til brug - bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede
  • Fås med eller uden DAPI nuklear farvning
  • Forlænget glas antifade monteringsmiddel anbefales, hvis der er behov for et hærdende, hårdhærdet monteringsmiddel, også med et brydningsindeks på 1,52 til mange års objektglasopbevaring
Funktioner af SlowFade Glas Antifade Mountant inkluderer:
  • Klar til brug, glycerolbaseret, ikke-hærdende antifade-monteringsmiddel
  • Brydningsindeks på 1,52, med minimerede sfæriske aberrationer
  • Op til tre gange bedre aksial opløsning sammenlignet med almindeligt monteringsmiddel
  • Synlig vævsoptisk clearing, selv i sektioner op til 1 mm tykke
  • Skarpe, lyse billeder ved enhver brændvidde fra 0 til 500μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 mL
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Indeholder 1 dråbeflaske indeholdende 2 mL reagens
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje SlowFade
Reagenstype Antifade løsning
Volumen (metrisk) 2 ml