Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Glas blødt sæt antifade monteringsmiddel
Beskrivelse
- SlowFade Glass Antifade Mountant er et glycerolbaseret, brugsklart, ikke-hærdende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. Den er formuleret til at have et brydningsindeks på 1,52 for skarpere billeder og antifade-komponenter for at modstå fotoblegning.
- Resultatet er skarpe, lyse billeder med næsten enhver fluorofor, med bredfelts-, konfokal- eller superopløsningsmikroskoper ved brændvidder på 0 500–μ m.
- Siden SlowFade Glas Antifade Mountant er ikke-hærdende, celler kan afbildes umiddelbart efter montering, uden nogen af de negative virkninger på cellemorfologien, som et hærdende monteringsmiddel kan forårsage. Den er klar til —brug, bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. Den fås med eller uden DAPI nuklear farve.
- Hvis der er behov for et hærdende, hårdhærdet monteringsmiddel, også med et brydningsindeks på 1,52, til flere års objektglasopbevaring, så anbefales Prolong Glass Antifade Mountant.
- Klar til brug, glycerolbaseret, ikke-hærdende antifade-monteringsmiddel
- Brydningsindeks på 1,52, med minimerede sfæriske aberrationer
- Op til tre gange bedre aksial opløsning sammenlignet med almindeligt monteringsmiddel
- Synlig vævsoptisk clearing, selv i sektioner op til 1 mm tykke
- Skarpe, lyse billeder ved enhver brændvidde fra 0 til 500μ m
- SlowFade Glas Antifade Mountant har et brydningsindeks på 1,52 (svarende til glasdækglas) med overlegen fotoblegningsbeskyttelse. Den er kompatibel med immersionsolie og olie-immersionsmikroskopoptik, hvilket muliggør en brydningsfri lysbane og minimeret sfærisk aberration, hvilket forbedrer den aksiale opløsning med tre gange (ved 150-μ m brændvidde) målt ved punktspredningsfunktion.
- Når 1 mm tykke vævssektioner er monteret, er der synlig optisk vævsrensning, hvilket muliggør dyb 3D-billeddannelse. For 3D-billeddannelse af hele organer (op til 10 mm), se venligst Clearing Reagents for Imaging 3D-cellekultur og væv.
- Uanset hvilke fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner du bruger, hjælper Slowfade Glass Antifade Mountant med at give overlegen beskyttelse mod fotoblegning. Det har vist sig at have den bedste ydeevne i klassen med en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor , FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 , og Cy5 farvestoffer og fluorescerende proteiner, herunder GFP, RFP og mCherry.
- SlowFade Glasmonteringsmiddel slukker ikke fluoroforer, og dets evne til at give et lysere signal uden baggrund er med til at sikre, at du får de bedste billeder i høj opløsning til udgivelse.
- De fleste vævsrensningsteknikker enten udvider eller formindsker prøverne, hvilket forårsager artefakter i prøvens morfologi. SlowFade Glas Antifade Mountant er ikke-hærdende og forårsager ikke udvidelse eller sammentrækning af prøver, hvilket vi har verificeret ved hjælp af Hela-sfæroider og rottehjernesektioner. Denne egenskab tillader 3D-billeddannelse af ægte native prøvemorfologi. Prøverne er tilgængelige til billeddannelse umiddelbart efter montering, og korrekt forseglede objektglas kan opbevares i uger eller måneder for fremragende
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 x 2 mL |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 dråbeflasker indeholdende 2 mL reagens hver |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Produktlinje | SlowFade |
| Reagenstype | Antifade løsning |
| Volumen (metrisk) | 5 x 2 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SlowFade Glass Soft-set Antifade Mountant
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)ace tamido]-2,4,6-triiodo-N,N'-bis( 2,3-dihydroxypropyl)isophthal amide, g