Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Glas blødt sæt antifade monteringsmiddel
Artikelnummer. 16761342
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
16761342 2 ml -
17137678 5 x 2 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16761342 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S36917
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
SlowFade Glass Antifade Mountant er et glycerolbaseret, brugsklart, ikke-hærdende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas.
  • Et glycerolbaseret, brugsklart, ikke-hærdende monteringsmiddel påført direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas
  • Formuleret til at have et brydningsindeks på 1,52 for skarpere billeder og antifade-komponenter for at modstå fotoblegning
  • Resulterer i skarpe, lyse billeder med næsten enhver fluorofor og bredfeltsmikroskoper, konfokale mikroskoper eller superopløsningsmikroskoper ved brændvidder på 0 500–μ m
  • Mountant er ikke-hærdende, hvilket gør det muligt at afbilde celler umiddelbart efter montering uden nogen af de negative virkninger på cellemorfologien, som et hærdende monteringsmiddel kan forårsage
  • Den kommer klar til brug - bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede
  • Fås med eller uden DAPI nuklear farvning
  • Forlænget glas antifade monteringsmiddel anbefales, hvis der er behov for et hærdende, hårdhærdet monteringsmiddel, også med et brydningsindeks på 1,52 til mange års objektglasopbevaring
Funktioner af SlowFade Glas Antifade Mountant inkluderer:
  • Klar til brug, glycerolbaseret, ikke-hærdende antifade-monteringsmiddel
  • Brydningsindeks på 1,52, med minimerede sfæriske aberrationer
  • Op til tre gange bedre aksial opløsning sammenlignet med almindeligt monteringsmiddel
  • Synlig vævsoptisk clearing, selv i sektioner op til 1 mm tykke
  • Skarpe, lyse billeder ved enhver brændvidde fra 0 til 500μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 mL
Produkttype Antifade monteringsmiddel
Indhold og opbevaring Indeholder 1 dråbeflaske indeholdende 2 mL reagens
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Produktlinje SlowFade
Reagenstype Antifade løsning
Volumen (metrisk) 2 ml