Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
Artikelnummer. 15312202
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15312202 2 ml 2ml
15451244 5 x 2 ml Pakke med 5
15471244 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15312202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S36968
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant er et glycerolbaseret flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver på objektglas. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel giver overlegen antifade-beskyttelse på tværs af hele det visuelle og IR-spektrum. Du kan bruge SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel med næsten ethvert fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) for at opnå det lyseste signal og laveste baggrund.
Funktioner af SlowFade™ Diamond Antifade Mountant inkluderer:
  • Beskytter fluorescerende farvestoffer og fluorescerende protein mod at falme, på tværs af hele synlige og IR-spektre
  • Brugsklar væske, der ikke hærder; prøver kan ses med det samme
  • Ideel til Alexa Fluor™ og traditionelle farvestoffer, såsom FITC og Cy ™3, og fluorescerende proteiner som GFP, RFP og mCherry
  • Bevarer fluorescenssignalet med —ringe eller ingen quenching
    Få mere at vide om SlowFadfe™ Antifade monteringsmidler .
    SlowFade™ Diamond Antifade Mountant kommer allerede blandet og klar til brug i en dråbeflaske, med eller uden DAPI. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel er et ikke-hærdende monteringsmiddel, der danner en næsten perfekt optisk vej (1,42 RI). Når dækglaskanterne er forseglet med et passende dækglasforseglingsmiddel, kan prøverne opbevares i dage til uger. Hvis langtidsopbevaring ønskes med et brydningsindeks (RI) tættere på immersionsolie, så ProLong™ Diamond Antifade Mountant anbefales. Med de ikke-hærdende-krævede egenskaber af SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel, prøver kan evalueres og afbildes lige efter mærkning.
    Få fotoblegningsbeskyttelse på tværs af hele det synlige og IR-spektrum
    Uanset hvilke fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner du bruger, SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel hjælper med at give den bedste beskyttelse mod fotoblegning. Det har vist sig at have klassens bedste ydeevne mod en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor™ farvestoffer, FITC, TRTC, Texas Red™ , Cy ™3 og Cy ™5. SlowFade™ Diamond slukker ikke, og dens evne til at give et lysere signal uden baggrund er med til at sikre, at du får de bedste billeder i høj opløsning til publicering.
    Stabile signaler under billeddannelse og til øjeblikkelig visning
    SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel er den ideelle mulighed for at analysere prøver lige efter mærkning. Dens antifade-egenskaber for både fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner bevarer signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. Og det er nemt at bruge, —fjern blot overskydende vand fra den farvede prøve og monter den. En objektglasforsegling kan bruges til at bevare objektglassene i dage eller uger. Ønskes længere arkivering, så SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel kan vaskes væk med PBS, og prøverne genmonteres med ProLong™ Diamond Antifade Mountant.
    Opnå fremragende brydningsindeks for skarpe billeder
    For moderne billedbehandlingsapplikationer med høj opløsning er matchning af brydningsindeks (RI) afgørende. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel har en RI på 1,42, hvilket er meget tættere på RI af celler eller væv. For tykke prøver kan det være vigtigt at bruge SlowFade™ mountaint for at opnå billeder i høj opløsning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Mængde 2 mL
    Produkttype Antifade monteringsmiddel
    Indhold og opbevaring Indeholder 1 dråbeflaske indeholdende 2 mL reagens.
    • Opbevares ved 2-8 °C eller frosset ved -5 til -30 °C.
    • Beskyt mod lys.
    • Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse.
    Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
    Produktlinje SlowFade
    Reagenstype Monteringsløsning, Antifade-løsning
    Volumen (metrisk) 2 ml