Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant
Beskrivelse
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant er et glycerolbaseret flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celler eller vævsprøver på objektglas. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel giver overlegen antifade-beskyttelse på tværs af hele det visuelle og IR-spektrum. Du kan bruge SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel med næsten ethvert fluorescerende farvestof eller fluorescerende protein (f.eks. GFP, RFP, mCherry) for at opnå det lyseste signal og laveste baggrund.
Funktioner af SlowFade™ Diamond Antifade Mountant inkluderer:
Beskytter fluorescerende farvestoffer og fluorescerende protein mod at falme, på tværs af hele synlige og IR-spektre
Brugsklar væske, der ikke hærder; prøver kan ses med det samme
Ideel til Alexa Fluor™ og traditionelle farvestoffer, såsom FITC og Cy ™3, og fluorescerende proteiner som GFP, RFP og mCherry
Bevarer fluorescenssignalet med —ringe eller ingen quenching
Få mere at vide om SlowFadfe™ Antifade monteringsmidler .
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant kommer allerede blandet og klar til brug i en dråbeflaske, med eller uden DAPI. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel er et ikke-hærdende monteringsmiddel, der danner en næsten perfekt optisk vej (1,42 RI). Når dækglaskanterne er forseglet med et passende dækglasforseglingsmiddel, kan prøverne opbevares i dage til uger. Hvis langtidsopbevaring ønskes med et brydningsindeks (RI) tættere på immersionsolie, så ProLong™ Diamond Antifade Mountant anbefales. Med de ikke-hærdende-krævede egenskaber af SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel, prøver kan evalueres og afbildes lige efter mærkning.
Få fotoblegningsbeskyttelse på tværs af hele det synlige og IR-spektrum
Uanset hvilke fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner du bruger, SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel hjælper med at give den bedste beskyttelse mod fotoblegning. Det har vist sig at have klassens bedste ydeevne mod en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor™ farvestoffer, FITC, TRTC, Texas Red™ , Cy ™3 og Cy ™5. SlowFade™ Diamond slukker ikke, og dens evne til at give et lysere signal uden baggrund er med til at sikre, at du får de bedste billeder i høj opløsning til publicering.
Stabile signaler under billeddannelse og til øjeblikkelig visning
SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel er den ideelle mulighed for at analysere prøver lige efter mærkning. Dens antifade-egenskaber for både fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner bevarer signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. Og det er nemt at bruge, —fjern blot overskydende vand fra den farvede prøve og monter den. En objektglasforsegling kan bruges til at bevare objektglassene i dage eller uger. Ønskes længere arkivering, så SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel kan vaskes væk med PBS, og prøverne genmonteres med ProLong™ Diamond Antifade Mountant.
Opnå fremragende brydningsindeks for skarpe billeder
For moderne billedbehandlingsapplikationer med høj opløsning er matchning af brydningsindeks (RI) afgørende. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel har en RI på 1,42, hvilket er meget tættere på RI af celler eller væv. For tykke prøver kan det være vigtigt at bruge SlowFade™ mountaint for at opnå billeder i høj opløsning.
Funktioner af SlowFade™ Diamond Antifade Mountant inkluderer:
Få mere at vide om SlowFadfe™ Antifade monteringsmidler .
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant kommer allerede blandet og klar til brug i en dråbeflaske, med eller uden DAPI. Bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel er et ikke-hærdende monteringsmiddel, der danner en næsten perfekt optisk vej (1,42 RI). Når dækglaskanterne er forseglet med et passende dækglasforseglingsmiddel, kan prøverne opbevares i dage til uger. Hvis langtidsopbevaring ønskes med et brydningsindeks (RI) tættere på immersionsolie, så ProLong™ Diamond Antifade Mountant anbefales. Med de ikke-hærdende-krævede egenskaber af SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel, prøver kan evalueres og afbildes lige efter mærkning.
Få fotoblegningsbeskyttelse på tværs af hele det synlige og IR-spektrum
Uanset hvilke fluorescerende farvestoffer eller fluorescerende proteiner du bruger, SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel hjælper med at give den bedste beskyttelse mod fotoblegning. Det har vist sig at have klassens bedste ydeevne mod en bred vifte af fluorescerende farvestoffer, herunder Alexa Fluor™ farvestoffer, FITC, TRTC, Texas Red™ , Cy ™3 og Cy ™5. SlowFade™ Diamond slukker ikke, og dens evne til at give et lysere signal uden baggrund er med til at sikre, at du får de bedste billeder i høj opløsning til publicering.
Stabile signaler under billeddannelse og til øjeblikkelig visning
SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel er den ideelle mulighed for at analysere prøver lige efter mærkning. Dens antifade-egenskaber for både fluorescerende farvestoffer og fluorescerende proteiner bevarer signalstyrken under længerevarende billedbehandlingssessioner, såsom gentagen scanning under konfokal laserscanningsbelysning eller med superopløsningsmikroskopi. Og det er nemt at bruge, —fjern blot overskydende vand fra den farvede prøve og monter den. En objektglasforsegling kan bruges til at bevare objektglassene i dage eller uger. Ønskes længere arkivering, så SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel kan vaskes væk med PBS, og prøverne genmonteres med ProLong™ Diamond Antifade Mountant.
Opnå fremragende brydningsindeks for skarpe billeder
For moderne billedbehandlingsapplikationer med høj opløsning er matchning af brydningsindeks (RI) afgørende. SlowFade™ Diamantmonteringsmiddel har en RI på 1,42, hvilket er meget tættere på RI af celler eller væv. For tykke prøver kan det være vigtigt at bruge SlowFade™ mountaint for at opnå billeder i høj opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 mL |
| Produkttype | Antifade monteringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 dråbeflaske indeholdende 2 mL reagens. • Opbevares ved 2-8 °C eller frosset ved -5 til -30 °C. • Beskyt mod lys. • Stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Produktlinje | SlowFade |
| Reagenstype | Monteringsløsning, Antifade-løsning |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SlowFade Diamond Antifade Mountant
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.