Få mere at vide
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC Column Single Connectors
Artikelnummer. 10533944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Enkelt fleksibelt stik
Enkelt stik
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer
0,005 tommer.
Længde (metrisk):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
Til brug med (udstyr):
Microbore/Smallbore Column
Mikrobore-/småbore-kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10533944
Brand: Thermo Scientific™ 30140FLEX
Sørg for lækagefri, hulrumsfri søjleforbindelser og optimer LC-ydelsen med universel, selvjusterende Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-søjlekonnektorer.
Sikre fremragende søjleforbindelser og optimal HPLC-ydelse med Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC kolonne enkeltkonnektorer. Disse universelle, selvjusterende konnektorer er kompatible med alle søjleendebeslag og giver lækage- og hulrumsfri søjleforbindelser. Fingertætte forbindelser op til 10000psi sikrer brugervenlighed. De er ideelle til superkritiske væskesøjler (SFC). SLIPFREE konnektorer fås i en række forskellige konfigurationer og designs til en bred vifte af applikationer.
Leak-Free, Void-Free Connections
  • Pushes tubing and ferrule into end-fitting
  • Self adjusts to fit each new column connection
  • Fingertight connection up to 10000 psi
Flexible
  • Fits all brands of columns
  • Available in single and double configurations
  • Available in a range of internal diameters to suit multiple applications
  • PEEK-collared and long-neck designs available for specific applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Enkelt fleksibelt stik
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer
Oversigt Single Flexible; 0.005 in. ID x 40 cm
Til brug med (udstyr) Mikrobore-/småbore-kolonne
Længde (metrisk) 40 cm