Få mere at vide
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC søjle-enkeltstik
Artikelnummer. 10192922 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Enkelt fleksibelt stik
Enkelt stik
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer
0,005 tommer.
Længde (metrisk):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
Til brug med (udstyr):
Microbore/Smallbore Column
Mikroboring/småborekolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Diameter (engelsk) Indre Længde (metrisk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10192922 Enkelt stik 0,005 tommer. 6 cm Microbore/Smallbore Column Hver
10359993 Enkelt fleksibelt stik 0,005 tommer 15 cm Mikroboring/småborekolonne Hver
10716924 Enkelt fleksibelt stik 0,005 tommer 28 cm Mikroboring/småborekolonne Hver
10533944 Enkelt fleksibelt stik 0,005 tommer 40 cm Mikroboring/småborekolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10192922 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 30106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.00 DKK
    3752.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.14 DKK
    3% Slukket
På lager
Sørg for lækagefri, hulrumsfri søjleforbindelser og optimer LC-ydelsen med universel, selvjusterende Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-søjlekonnektorer.
Sikre fremragende søjleforbindelser og optimal HPLC-ydelse med Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC kolonne enkeltkonnektorer. Disse universelle, selvjusterende konnektorer er kompatible med alle søjleendebeslag og giver lækage- og hulrumsfri søjleforbindelser. Fingertætte forbindelser op til 10000psi sikrer brugervenlighed. De er ideelle til superkritiske væskesøjler (SFC). SLIPFREE konnektorer fås i en række forskellige konfigurationer og designs til en bred vifte af applikationer.
Lækagefri, ugyldige forbindelser
  • Skubber rør og ferrule ind i endefittingen
  • Justerer sig selv for at passe til hver ny søjleforbindelse
  • Fingertæt forbindelse op til 10000 psi
Fleksibel
  • Passer til alle mærker af søjler
  • Fås i enkelt- og dobbeltkonfigurationer
  • Fås i en række indvendige diametre, der passer til flere applikationer
  • PEEK-krave- og langhalsede designs tilgængelige til specifikke applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Enkelt stik
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Oversigt Enkelt; 0,005 tommer. ID x 6 cm
Til brug med (udstyr) Microbore/Smallbore Column
Længde (metrisk) 6 cm