Få mere at vide
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
KIG
Vespel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules er til brug med SLIPFREE konnektorer til HPLC-søjler.
- Vespel ferrules replace the standard Vespel ferrules supplied with SLIPFREE column connectors
- Kel-F and PEEK are offered for applications in which Vespel is not suitable
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Sealing Ferrule |
| Oversigt | PEEK sealing ferrule |
| Til brug med (udstyr) | SLIPFREE Connectors for HPLC Columns |
| Materiale | KIG |