Få mere at vide
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Artikelnummer. 10404783 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
KIG
Vespel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10404783
Brand: Thermo Scientific™ 36023
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules er til brug med SLIPFREE konnektorer til HPLC-søjler.
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules er til brug med SLIPFREE konnektorer til HPLC-søjler.
  • Vespel ferrules replace the standard Vespel ferrules supplied with SLIPFREE column connectors
  • Kel-F and PEEK are offered for applications in which Vespel is not suitable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Sealing Ferrule
Oversigt PEEK sealing ferrule
Til brug med (udstyr) SLIPFREE Connectors for HPLC Columns
Materiale KIG