Få mere at vide
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Artikelnummer. 10140643 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
PEEK
Vespel
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10140643 Vespel Hver
10404783 PEEK Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10140643 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36024
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules er til brug med SLIPFREE konnektorer til HPLC-søjler.
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules er til brug med SLIPFREE konnektorer til HPLC-søjler.
  • Vespel ferrules erstatter standarden Vespel ferrules medfølger SLIPFREE søjleforbindelser
  • Kel-F og PEEK tilbydes til applikationer, hvor Vespel er ikke egnet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tætningsring
Oversigt Vespel tætningsring
Til brug med (udstyr) SLIPFREE Konnektorer til HPLC-søjler
Materiale Vespel