Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikre bånd og slidbaner til generelle formål, serie 613
Artikelnummer. p-7213699
Dimensioner (L x B):
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 17158750
Brand: 3M™ Safety-Walk™ 7100133325
Dette mineralcoatede, skridsikre materiale har en yderst holdbar overflade. Lavprofildesign hjælper med at reducere snublefare.
  • Diagonal sort/gul stribet tape giver tidlig advarsel om skridsikre områder
  • Ekstremt synlig, skridsikker tape advarer gæster eller arbejdere om en potentiel fare
  • Slibepartikler af høj kvalitet for at sikre langvarig friktion og synlighed
  • Højtydende trykfølsomt klæbemiddel til nem påføring
  • NFSI High Traction-certificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18 x 0,051 m
Til brug med (applikation) Advarsel om udskridningsudsatte områder
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18 m
Emballagemængde 2 Pk.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 0.051 m
Klæbende type Trykfølsomt klæbemiddel
Farve Sort og gul stribet
Type Floor Tape