Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikre bånd og slidbaner til generelle formål, serie 613
Dimensioner (L x B):
18 x 0,051 m
18 x 0,152 m
18,3 x 0,025 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18,3 x 0,610 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Diagonal sort/gul stribet tape giver tidlig advarsel om skridsikre områder
- Ekstremt synlig, skridsikker tape advarer gæster eller arbejdere om en potentiel fare
- Slibepartikler af høj kvalitet for at sikre langvarig friktion og synlighed
- Højtydende trykfølsomt klæbemiddel til nem påføring
- NFSI High Traction-certificering
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 18,3 x 0,305 m |
| Til brug med (applikation) | Advarsel om udskridningsudsatte områder |
| Længde (engelsk) | 60 ft. |
| Længde (metrisk) | 18.3 m |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 0.305 m |
| Klæbende type | Trykfølsomt klæbemiddel |
| Farve | Sort og gul stribet |
| Type | Floor Tape |