Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikre universaltape, serie 600
Farve:
Black
Gul
Klarhed
Sort
Bredde (metrisk):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Pakningsstørrelse:
4 ruller
Pakke med 2
Beskrivelse
- Anti-slip tape til områder med lette til tunge skotrafik
- Slibepartikler af høj kvalitet for at sikre langvarig friktion i enhver applikation
- Meget holdbar overflade modstår belastningen af udstyrstrafik
- Højtydende, trykfølsomt klæbemiddel til nem påføring
- Brugerdefinerede former og størrelser er også tilgængelige
- NFSI High Traction-certificering
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 18.3 m x 508 mm |
| Slutte | Mineralbelagt |
| Til brug med (applikation) | Lette til tunge trafikområder |
| Længde (metrisk) | 18.3 m |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Bredde (metrisk) | 508 mm |
| Klæbende type | Trykfølsomt klæbemiddel |
| Farve | Sort |
| Type | Floor Tape |