Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikret formbar tape, serie 500
Artikelnummer. p-7213703
Farve:
Gul
Sort
Dimensioner (L x B):
18 x 0,051 m
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
Artikelnummer. 17188670
Brand: 3M™ Safety-Walk™ 7100000611
Ideel til brug på sikkerhedsplader af diamantkvalitet, trin og andre uregelmæssige overflader. Mineralcoated og skridsikker, med aluminiumsfolie bagside. Tilpasser sig uregelmæssige overflader og rundt om kanter.
  • Anti-slip tape til uregelmæssige eller formede overflader i områder med lette til tunge skotrafik
  • Aluminiumsbagside tilpasser sig hjørner, kurver og uregelmæssige overflader som diamantbelægning, nitteplader og stigetrin
  • Velegnet til påføring i tørre, våde eller olierede miljøer
  • Aggressiv, højtydende klæbemiddel danner en fremragende binding for et sikkert hold
  • Tape og slidbaner modstår rynkning, krølning, rivning, krympning og løft
  • Sikkerhedsgul farve for høj synlighed og nem identifikation af fareområder
  • Brugerdefinerede former og størrelser er også tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18 x 0,051 m
Til brug med (applikation) Lette til tunge trafikområder
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18 m
Emballagemængde 2 Pk.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 0.051 m
Klæbende type Trykfølsomt klæbemiddel
Farve Gul
Type Floor Tape