Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikret groft tape, serie 700
Artikelnummer. 17158780
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17158780 18,3 x 1,2 m -
17178780 18,3 m x 25 mm -
17198780 18,3 m x 51 mm -
17138790 18,3 m x 102 mm -
17108790 18,3 m x 152 mm -
17178850 18,3 m x 304,8 mm -
17118790 18,3 m x 61 mm 1 rulning
17168780 18,3 m x 914 mm -
17188780 36,6 x 0,31 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17158780 Leverandør 3M™ Safety-Walk™ Leverandørnr. 7100158965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38425.00 DKK
    22382.61 DKK / 1 ruller
    Spare 16042.39 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Skridsikre belægninger til ekstremt belastede og meget besøgte områder. Kraftig, industriel anvendelse skridsikker tape.
  • Anti-slip tape til ekstreme og tæt trafikerede områder
  • Ekstra store slibende partikler modstår tilstopning i mudrede eller olierede forhold
  • Kan males uden at miste friktionsegenskaber
  • Højtydende klæbemiddel
  • Velegnet til brug på landbrugs- og skovbrugsudstyr, vejbygning, anlægsteknik, lastbiler, traktorer, entreprenørkøretøjer, kraner og byggeudstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1
Oversigt Ekstra stærk (type 4)
Dimensioner (L x B) 18,3 x 1,2 m
Til brug med (applikation) Ekstra skridbeskyttelse i ekstreme, stærkt besøgte områder
Emballagemængde 1 rulle
Klæbende type Trykfølsomt klæbemiddel
Farve Sort