Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Skridsikret groft tape, serie 700
Dimensioner (L x B):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Beskrivelse
- Anti-slip tape til ekstreme og tæt trafikerede områder
- Ekstra store slibende partikler modstår tilstopning i mudrede eller olierede forhold
- Kan males uden at miste friktionsegenskaber
- Højtydende klæbemiddel
- Velegnet til brug på landbrugs- og skovbrugsudstyr, vejbygning, anlægsteknik, lastbiler, traktorer, entreprenørkøretøjer, kraner og byggeudstyr
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 51130: R 13, EN 13501 1: Bfl s1 |
| Oversigt | Ekstra stærk (type 4) |
| Dimensioner (L x B) | 18,3 m x 102 mm |
| Til brug med (applikation) | Ekstra skridbeskyttelse i ekstreme, stærkt besøgte områder |
| Længde (metrisk) | 18.3 m |
| Emballagemængde | 1 rulle |
| Bredde (metrisk) | 102 mm |
| Klæbende type | Trykfølsomt klæbemiddel |
| Farve | Sort |