Få mere at vide
Micronova™ Børstebetræk
Artikelnummer. 12785725 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12785725 Hvid Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 12785725 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRSC602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1114.94 DKK / Pakke med 12
    Spare 90.06 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Kræver
STA serie gevindhåndtag
Disse 100 % glatte polyesterbørstebetræk arbejder sammen med cylinder- og kedelbørsterne for at forbedre fin rengøring og desinficering af små tanke, karbade og andet procesudstyr. Fremstillet med FDA godkendt materiale til indirekte fødevarekontakt.
De Micronova Børstebetræk passer tæt på børsterne, og indeholder effektivt børsterne og forbedrer fin rengøring inde i tromler, cylindre, tanke, transportøroverflader og andet rent udstyr. Cylinderbørstedækslet (BRSC6-02) er ideelt til rengøring af indersiden af tromler, små tanke, carboys, kanalarbejde og andre cylindre. Kettle Brush Cover (BRSC6-41) er også velegnet til små tanke og carboys, men formen og de stivere børster er ideelle til rengøring af transportbånd og andet procesudstyr.
  • Børstebetræk til fin rengøring og desinfektion
  • NovaPoly, 100% glat strik polyester
  • Ideel til små tanke, carboys, kanalarbejde, cylindre, transportører og procesudstyr
  • BRSC6-02 dæksel til brug med cylinderbørsten (BRWH-02)
  • BRSC6-41 dæksel til brug med kedelbørsten (BRWH-41)
  • FDA godkendt til indirekte fødevarekontakt
Tekniske data
Produkttype Børstedæksel
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
Til brug med (udstyr) Med ACME gevind til fastgørelse til STA-seriens håndtag
Længde (metrisk) 25.4 cm
Materiale NovaPoly, 100% glatstrikket polyester
Bredde (metrisk) 20.3 cm