Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Bestrålede moppebetræk med fladt hoved
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8801001 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, Urethanskum
Glat strikket polyester
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
Mængde:
12/Cs.
72/Cs.
Inkluderer:
Standard Label
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 72
Artikelnummer. 13127626
Brand: Micronova™ SLSC69IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
QPSL OR QSSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
En serie af bestrålede, elastiske, 100 % glatte polyesterbetræk med urethanskum-interiør, der er ideelle til fin rengøring og desinficering af alle overflader og udstyr i renrummet og kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9.
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly Irradiated Mop Cover er et betræk af polyester/skum med et elastisk bånd designet til rene og kontrollerede miljøer.
De Micronova Bestrålet Slimline™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ Adaptere, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Disse elastiske moppebetræk fastgøres nemt og sikkert til enten plast- eller rustfri stålmopperammen. Dæksler er gammabestrålede til aseptiske miljøer.
  • Bestrålede, elastiske renrumsmoppebetræk med urethanskum-interiør
  • Let at skifte og passer sikkert på mopperammen
  • Ideel til fin rengøring og desinfektion af renrumsoverflader
  • Grundig mætning for rigelig spredning af desinfektionsmiddel
  • Skumlag fuldt indkapslet i polyester
  • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
  • SMC6 -- Enkeltlags mulighed uden skuminteriør
  • Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Velegnet til brug med stærke desinfektionsmidler og gentagen autoklavering
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • Kan vaskes og genbruges
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
Produkttype Bestrålet fladt moppedæksel
Farve Hvid
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 22.9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Inkluderer Standard Label
Til brug med (udstyr) SlimLine™ Renrumsmoppe
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008 Facility, 10 -6 Sterility Assurance Level, In-compliance with AAMI Retningslinjer for sterilisering
Farvekodet No
Materiale Glat strik polyester, Urethanskum