Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Bestrålede moppebetræk med fladt hoved
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11932495 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat polyester
Glat polyester, Urethanskum
Dimensioner:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer)
Mængde:
12/Cs.
72/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 72
Inkluderer:
Standard Label
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner Mængde Pakningsstørrelse Inkluderer
11932495 Glat polyester, Urethanskum 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) 12/Cs. Pakke med 12 -
13127626 Glat polyester, Urethanskum 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tommer) 12/Cs. Pakke med 12 Standard Label
13117626 Glat polyester 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer) 72/Cs. Pakke med 72 -
11906865 Glat polyester, Urethanskum 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tommer) 12/Cs. Pakke med 12 Standard Label
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11932495 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SLSC614IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2305.00 DKK
    2135.22 DKK / Pakke med 12
    Spare 169.78 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Kræver
QPSL OR QSSL-ramme med STA-seriens håndtag eller QDSL med SSU-seriens håndtag
En serie af bestrålede, elastiske, 100 % glatte polyesterbetræk med urethanskum-interiør, der er ideelle til fin rengøring og desinficering af alle overflader og udstyr i renrummet og kontrollerede miljøer, ISO 5 til 9.
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly Irradiated Mop Cover er et betræk af polyester/skum med et elastisk bånd designet til rene og kontrollerede miljøer.
De Micronova Bestrålet Slimline™ Moppebetræk med fladt hoved passer til 360'eren° drejelig SlimLine™ Adaptere, som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring. Disse elastiske moppebetræk fastgøres nemt og sikkert til enten plast- eller rustfri stålmopperammen. Dæksler er gammabestrålede til aseptiske miljøer.
  • Bestrålede, elastiske renrumsmoppebetræk med urethanskum-interiør
  • Let at skifte og passer sikkert på mopperammen
  • Ideel til fin rengøring og desinfektion af renrumsoverflader
  • Grundig mætning for rigelig spredning af desinfektionsmiddel
  • Skumlag fuldt indkapslet i polyester
  • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
  • SMC6 -- Enkeltlags mulighed uden skuminteriør
  • Passer på QPSL, plastramme eller QDSL rustfri stålramme
  • Drejeled roterer 360° men kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
  • Velegnet til brug med stærke desinfektionsmidler og gentagen autoklavering
  • Gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • Kan vaskes og genbruges
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tommer)
Produkttype Fladhovedet moppebetræk
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 12/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) SlimLine renrumsmoppe
Til brug med (applikation) Rengøring og rengøring af renrumsoverflader
Farvekodet Nej
Materiale Glat polyester, Urethanskum