Beskrivelse
- Kapacitet/cyklus 192 smalle halsrør eller 98 pipetter - 241 L brugbart volumen
- Simpelt og fleksibelt – EasyLoad med fleksible niveaupositioner
- Effektiv - stærk pumpekraft med variabel hastighedspumpe
- Høj kapacitet - genbehandling af laboratoriekolber op til 50 L
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Berøringsskærm i fuld farve |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Vaskemaskine til laboratorieglas |
| Volumen (metrisk) | 241 L |
| Farve | Grå |
| Til brug med (applikation) | Laboratorieglas-genbehandling |
| Inkluderer | Elektrisk opvarmning, afløbspumpe, kondensator, vandblødgører |
| Dybde (engelsk) | 25 5/8 tommer |
| Dybde (metrisk) | 702 mm |
| Højde (metrisk) | 1965 mm |
| Vis mere |