Få mere at vide
Miele Professional SlimLine laboratorievasker PLW 7111 S-1011
Artikelnummer. 30130343 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
241 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30130343 241 L
1 options
Artikelnummer. 30130343 Leverandør Miele Professional Leverandørnr. 11875090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SlimLine laboratorievasker med elektrisk varme, varmlufttørring, afløbspumpe og kondensator.
  • Kapacitet/cyklus 192 smalle halsrør eller 98 pipetter - 241 L brugbart volumen
  • Simpelt og fleksibelt – EasyLoad med fleksible niveaupositioner
  • Effektiv - stærk pumpekraft med variabel hastighedspumpe
  • Høj kapacitet - genbehandling af laboratoriekolber op til 50 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise Berøringsskærm i fuld farve
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Vaskemaskine til laboratorieglas
Volumen (metrisk) 241 L
Farve Grå
Til brug med (applikation) Laboratorieglas-genbehandling
Inkluderer Elektrisk opvarmning, varmlufttørring, afløbspumpe, kondensator
Dybde (engelsk) 25 5/8 tommer
Dybde (metrisk) 702 mm
Højde (metrisk) 1965 mm
Bredde (metrisk) 650 mm
Vægt (metrisk) forsendelse 251 kg
Elektriske krav 3N AC 380/415 V 50 Hz
Spænding 400 V