Få mere at vide
Syngene™ Slimline Fladt hvidt lyspanel
Artikelnummer. 15160587 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bølgelængde:
352 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
15160587 352 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 15160587 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. WLP2014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 DKK
    3065.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 204.12 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Slimline Flat White Light Panel er ideel til at visualisere synlige proteiner, coomassie blue, osv.
  • Til brug med G:Box Chemi XX6 og XX9 systemer
  • Størrelse: 20 x 14 cm
  • Med strømforsyning til mørkerum eller bordpladebrug.
Tekniske data
Intensitet Fast
Bølgelængde 352 nm
Til brug med (udstyr) Syngene Gbox XX6 og XX9
Mængde 1 stk.