Beskrivelse
- Flat Head Moppe-dækslerne Micronova Slimline™ passer på 360-graders° drejeadapterne SlimLine™ , som kan låses ved 180° for mere kontrolleret rengøring
- Disse elastiske moppebetræk fastgøres nemt og sikkert til enten plastik- eller rustfrit stålmoppe-rammen
- Fås uden skuminteriør (SMC6-14) til brug alene eller over fladhovede mopperammer til længerevarende brug
- Elastiske renrumsmoppebetræk med urethanskum-indersider
- Let at skifte og passer sikkert på mopperammen
- Ideel til finrengøring og desinficering af renrumsoverflader
- Grundig mætning for tilstrækkelig desinfektionsspredning
- Skumlag fuldt indkapslet i polyester
- NovaPoly - 100% glat strikket polyester giver fremragende desinfektionsspredning
- Passer på QPSL, plastikramme eller QDSL rustfri stålramme
- Egnet til brug med stærke desinfektionsmidler og gentagen autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppedæksel |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (metrisk) | 45.72 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 10.16 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | QPSL -18 |
| Vis mere |