Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Cart System
Artikelnummer. p-3350298 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Dobbelt spandvogn
Triple Bucket Cart
Farve:
Blå, Gul
Blå, gul, rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11962455
Brand: Micronova™ C22S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Hvert system leveres med 6-gal. (22,7L) polypropylen spande. To-spand-system inkluderer en blå og en gul spand; tre-spand-system inkluderer en blå, en rød og en gul spand. Valgfri vridemaskine, kurv, spandforing og erstatningsspande sælges separat.
Et holdbart vognsystem med dobbelt eller tre skovle med en elektropoleret, rustfri stålramme, valgfri vridestang og tre grip-it-holdere til nem opbevaring og udskiftning af håndtag og moppehoveder. Systems leveres som standard med farvekodet, 22,7 liter (6 gal.) polypropylen spande.
De Micronova SlimLine™ Rustfrit stålvognssystemer inkluderer en elektropoleret rustfri stålvogn og leveres som standard med enten to eller tre farvekodede polypropylenspande for at skelne mellem rense- og skyllespande. De tre grip-it holdere på bagsiden af vognen giver mulighed for let udskiftning og opbevaring af håndtag og moppehoveder. En valgfri vridestang kan rumme enten Downpress eller Flat Head Wringers, hvilket muliggør placering over skyllespanden for forenklet vridning.
  • Vognen er lavet af elektropoleret rustfrit stål for holdbarhed og lang levetid
  • Indeholder tre grip-it holdere bag på vognen
  • Nem opbevaring og udskiftning af håndtag og moppehoveder
  • Leveres som standard med farvekodede, 6-gallon (22-L), polypropylenspande
  • Dobbelt spandsystem leveres med 1 blå og 1 gul spand
  • Tredobbelt skovlsystem inkluderer en ekstra rød spand
  • Valgfri vridestang gør det muligt at placere vridemaskiner over skyllespanden
  • Spande autoklaveres bedst i omvendt position
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 12 gal. (6 gal./spand)
Produkttype Dobbelt spandvogn
Kapacitet (metrisk) 45,4 L (22,7 L/spand)
Farve Blå, Gul
Til brug med (udstyr) SlimLine™ Cleanroom Cart System
Inkluderer 2 spande
Materiale Rustfrit stål