Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Cart System
Artikelnummer. 11972455 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Dobbelt spandvogn
Triple Bucket Cart
Farve:
Blå, Gul
Blå, gul, rød
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Pakningsstørrelse
11972455 Triple Bucket Cart Blå, gul, rød Hver
11962455 Dobbelt spandvogn Blå, Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11972455 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. C33S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Hvert system leveres med 6-gal. (22,7L) polypropylen spande. To-spand-system inkluderer en blå og en gul spand; tre-spand-system inkluderer en blå, en rød og en gul spand. Valgfri vridemaskine, kurv, spandforing og erstatningsspande sælges separat.
Et holdbart vognsystem med dobbelt eller tre skovle med en elektropoleret, rustfri stålramme, valgfri vridestang og tre grip-it-holdere til nem opbevaring og udskiftning af håndtag og moppehoveder. Systems leveres som standard med farvekodet, 22,7 liter (6 gal.) polypropylen spande.
De Micronova SlimLine™ Rustfrit stålvognssystemer inkluderer en elektropoleret rustfri stålvogn og leveres som standard med enten to eller tre farvekodede polypropylenspande for at skelne mellem rense- og skyllespande. De tre grip-it holdere på bagsiden af vognen giver mulighed for let udskiftning og opbevaring af håndtag og moppehoveder. En valgfri vridestang kan rumme enten Downpress eller Flat Head Wringers, hvilket muliggør placering over skyllespanden for forenklet vridning.
  • Vognen er lavet af elektropoleret rustfrit stål for holdbarhed og lang levetid
  • Indeholder tre grip-it holdere bag på vognen
  • Nem opbevaring og udskiftning af håndtag og moppehoveder
  • Leveres som standard med farvekodede, 6-gallon (22-L), polypropylenspande
  • Dobbelt spandsystem leveres med 1 blå og 1 gul spand
  • Tredobbelt skovlsystem inkluderer en ekstra rød spand
  • Valgfri vridestang gør det muligt at placere vridemaskiner over skyllespanden
  • Spande autoklaveres bedst i omvendt position
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 18 gal. (6 gal./spand)
Produkttype Triple Bucket Cart
Kapacitet (metrisk) 68,1 L (22,7 L/spand)
Farve Blå, gul, rød
Til brug med (udstyr) SlimLine™ Cleanroom Cart System
Inkluderer 3 spande
Materiale Rustfrit stål