Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Spande med hjul
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12832004 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Mørkeblå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12832004 Gul Hver
12871994 Mørkeblå Hver
12812004 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12832004 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. B7YEAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1255.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 109.50 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
SlimLine™ smalle polypropylen spande er til brug med SlimLine™ eller Slim-T™ renrumsvognsystem. Fås i blå, rød, grøn eller gul.
Til brug med SlimLine™ Cleanroom Cart System
  • Til brug med SlimLine eller SlimT Cleanroom Cart System
  • 6 gallon kapacitet
  • Autoklaverbar
  • Fås i blå, rød, grøn eller gul
Tekniske data
Produkttype SlimLine spand
Materiale Polypropylenspand, nikkelbelagt hjul, termoplastisk gummihjul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 6 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. For at autoklavere - ikke stable - vend spanden for at tillade dræning.
Farve Gul
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimLine eller SlimT Cleanroom Cart System