Få mere at vide
Micronova™ SlimLine™ Spande med hjul
Artikelnummer. 12812004 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Gul
Mørkeblå
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12812004
Brand: Micronova™ B7REAC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SlimLine™ smalle polypropylen spande er til brug med SlimLine™ eller Slim-T™ renrumsvognsystem. Fås i blå, rød, grøn eller gul.
Til brug med SlimLine™ Cleanroom Cart System
  • Til brug med SlimLine eller SlimT Cleanroom Cart System
  • 6 gallon kapacitet
  • Autoklaverbar
  • Fås i blå, rød, grøn eller gul
Tekniske data
Produkttype SlimLine spand
Kapacitet (metrisk) 22.7 L
Materiale Polypropylenspand, nikkelbelagt hjul, termoplastisk gummihjul
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 6 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. For at autoklavere - ikke stable - vend spanden for at tillade dræning.
Farve Rød
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) SlimLine eller SlimT Cleanroom Cart System