Få mere at vide
Micronova™ Slim-T™ Stainless Steel Cart System
Artikelnummer. 11982455 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
38,1 cm
96,5 til 114,3 cm (med håndtag)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11982455 38,1 cm Hver
15572740 96,5 til 114,3 cm (med håndtag) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11982455 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. C7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9015.00 DKK
    8314.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 700.59 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Double or triple bucket cart system with an electropolished, stainless steel frame, optional T-handle, and 3-inch caster wheels with 360° rotation for maneuverability.
Stainless steel cart systems include electropolished stainless steel frames that provide effective transportation and usability of the included 22.7 liter (6 gal.) polypropylene buckets with liter and gallon markings. The generous 48.3 cm (19 in.) width of the buckets is suitable for use with a variety of mops and the 360° rotation of the 7.6 cm (3 in.) caster wheels provides excellent maneuverability.
  • Simple and effective, double and triple bucket systems
  • Crafted from electropolished stainless steel for durability and long life
  • 360° rotation caster wheels for excellent maneuverability
  • Generous 48.3 cm (19 in.) bucket width 6-gal buckets with liter and gallon markings
  • Suitable for use with a variety of mop heads
  • Double bucket carts (C-7) include blue and yellow buckets
  • Triple bucket carts (C-9) include blue, red and yellow buckets
  • Entire unit is autoclavable
Tekniske data
Produkttype Dobbelt spandvogn
Kapacitet (metrisk) 22.7 L Bucket, 45.4 L total
Materiale Rustfrit stål (304), elektropoleret, polyketon
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 12 gal.
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring.
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat; ISO 9001 Certificeret Facility
Farve Blå, Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rengøring af vægge, gulve og lofter
Til brug med (udstyr) Slimline™ and T-Mop™ series and a variety of other mop heads; W-9; W-92 flat head mop wringers; W-9B string mop wringers; W-94 down press flat head mop wringer
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 38,1 cm
Inkluderer Stainless Steel Frame, 19.25 x 9.5 x 9.5 in. two 6 gallon Buckets, Casters
Længde (engelsk) 23 tommer
Længde (metrisk) 58.4 cm
Emballagetype One kit, frame with two or three buckets per case
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) Åbning 9 x 19 in.
Størrelse (metrisk) åbning 22.9 x 48.3 cm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 22 tommer
Bredde (metrisk) 55.9 cm