Få mere at vide
Micronova™ Slank T™ Moppebetræk, PolySorb, uden skum
Shop alle Micronova produkter
Dimensioner:
6 x 35 cm (2,5 x 14 tommer)
Beskrivelse
- Produkttype: Slank T™ Moppebetræk
- Længde: 35 cm (14 tommer)
- Rengøring af overfladestof: PolySorb™ (tekstureret polyester)
- Indvendigt lag: Ingen (ingen svamp/skum)
- Befæstelser: Rustfrit stål
- Til brug med (udstyr): T-Mop™ Adapter (QDT-, QPT- og QPWT-serien)
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 6 x 35 cm (2,5 x 14 tommer) |
| Produkttype | Moppebetræk |
| Hovedtype | Rund |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Mængde | 12/Cs. (Individuelt pakket) |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 Certificeret Facility |
| Farvekodet | Nej |
| Vis mere |