Få mere at vide
MedChemExpress SLIGRL-NH2
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.06% |
| CAS | 171436-38-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 656.82 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 110 mg/mL (167.47 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (152.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Protease-Activated Receptor-2 Activating Peptide |