Få mere at vide
- Home
- Products
- Reoler
- Opbevaringsstativer til fryser
- Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15190509 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Holder | Stillinger | Produkttype | Til brug med (udstyr) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15190509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 21 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 15140509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15150509 | Matrix 2D-rør (200 μl) | 36 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15130509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15111045 | Matrix 2D-rør (200 μl) | 42 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 11359291 | Mikroplader | 16 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod) | Hver |
| 11711101 | Mikroplader | 24 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15140539 | Matrix 2D-rør (500μ L) | 28 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 11379291 | Mikroplader | 28 plader/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 15160509 | Rør | 96/kasse | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15170509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 18 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15180509 | Matrix 2D-rør (1 ml) | 21 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15100519 | Rør | 48/æske | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF240, HFU240B (13 kubikfod) | Hver |
| 15110519 | Matrix 2D-rør (5 ml) | 24 æsker/stativ | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 15130519 | Rør | 48/æske | Skydeskuffe fryserstativ (rør) | EXF600, HFU600B (28 kubikfod) | Hver |
| 15120519 | Matrix 2D-rør (5 ml) | 28 æsker/reol | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) | Hver |
| 11369311 | Mikroplader med låg | 70 plader/stativ | Sideadgang til mikropladestativ m/låsestang | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11389311 | Mikroplader med låg | 84 Plader/Reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11399311 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11309321 | Æsker (3 tommer) | 9 æsker/reol | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11319321 | Æsker (2 tommer) | 16 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11359321 | Æsker (3 tommer) | 12 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11369321 | Æsker (2 tommer) | 16 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
| 11379321 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11389321 | Mikroplader | 66 plader/reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) | Hver |
| 11399321 | Mikroplader | 44 Plader/Reol | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 10731310 | Æsker (3 tommer) | 9 æsker/reol | Kassestativer - Skydeskuffe | Opretstående frysere (13 kubikfod) | Hver |
| 11376311 | Mikroplader | 30 plader/stativ | Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) | Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) | Hver |
| 11329321 | Æsker (2 tommer) | 12 æsker/stativ | Side-adgang fryserstativ (justerbar) | Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) | Hver |
-
2018.82 DKK
1686.16 DKK / Pakke med 1
Spare 332.66 DKK
16% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Description
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Skuffestativ foran med adgang |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Matrix 2D-rør (1 ml) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 21 æsker/reol |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 5 |
| Antal stativer | 3 (300 kapacitet) 4 (400 kapacitet) 5 (500 kapacitet) 6 (600 kapacitet) 7 (700 kapacitet) |
| Antal stativer pr. fryser | 15 (300 kapacitet) 20 (400 kapacitet) 25 (500 kapacitet) 30 (600 kapacitet) 35 (700 kapacitet) |
| Bredde (engelsk) | 5,5'' |
| Højde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Dybde (engelsk) | 27 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 68.5 cm |
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) |
| Hylder | 2 niveauer |
| Højde (metrisk) | 24 cm |
| Bredde (metrisk) | 14 cm |
| Show More Show Less |