Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15140509 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
Matrix 2D internt gevindede rør (200 μl)
Matrix 2D-rør (1 ml)
Matrix 2D-rør (500μ L)
Mikroplader
Mikroplader med låg
Nunc eller Matrix 2D-rør (5 ml)
Rør
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
16 plader/stativ
16 æsker/stativ
18 æsker/reol
21 æsker/reol
24 plader/stativ
24 æsker/stativ
28 plader/stativ
28 æsker/reol
30 plader/stativ
36 æsker/reol
42 æsker/reol
44 Plader/Reol
48/æske
66 plader/reol
70 plader/stativ
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
96/kasse
Til brug med (udstyr):
EXF240, HFU240B (13 kubikfod)
EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod)
EXF600, HFU600B (28 kubikfod)
Opretstående frysere (13 kubikfod)
Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod)
Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod)
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Stillinger Til brug med (udstyr) unitSize
15140509 Rør 96/kasse EXF240, HFU240B (13 kubikfod) Hver
15150509 Matrix 2D internt gevindede rør (200 μl) 36 æsker/reol EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) Hver
15130509 Rør 96/kasse EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
15111045 Matrix 2D internt gevindede rør (200 μl) 42 æsker/reol Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
11359291 Mikroplader 16 plader/stativ EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod) Hver
11711101 Mikroplader 24 plader/stativ EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod) Hver
15140539 Matrix 2D-rør (500μ L) 28 æsker/reol EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
11379291 Mikroplader 28 plader/stativ Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
15160509 Rør 96/kasse EXF240, HFU240B (13 kubikfod) Hver
15170509 Matrix 2D-rør (1 ml) 18 æsker/reol EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) Hver
15180509 Matrix 2D-rør (1 ml) 21 æsker/reol EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
15190509 Matrix 2D-rør (1 ml) 21 æsker/reol Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
15100519 Rør 48/æske EXF240, HFU240B (13 kubikfod) Hver
15110519 Nunc eller Matrix 2D-rør (5 ml) 24 æsker/stativ EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) Hver
15130519 Rør 48/æske EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
15120519 Nunc eller Matrix 2D-rør (5 ml) 28 æsker/reol Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
11369311 Mikroplader med låg 70 plader/stativ Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11389311 Mikroplader med låg 84 Plader/Reol Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11399311 Æsker (2 tommer) 12 æsker/stativ Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11309321 Æsker (3 tommer) 9 æsker/reol Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11319321 Æsker (2 tommer) 16 æsker/stativ Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11359321 Æsker (3 tommer) 12 æsker/stativ Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11369321 Æsker (2 tommer) 16 æsker/stativ Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11379321 Æsker (2 tommer) 12 æsker/stativ Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11389321 Mikroplader 66 plader/reol Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) Hver
11399321 Mikroplader 44 Plader/Reol Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
10731310 Æsker (3 tommer) 9 æsker/reol Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11376311 Mikroplader 30 plader/stativ Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) Hver
11329321 Æsker (2 tommer) 12 æsker/stativ Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 15140509 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1950780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    2029.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.62 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Holder Rør
Stillinger 96/kasse
Form Rektangulær
Til brug med (udstyr) EXF240, HFU240B (13 kubikfod)
Frysekompatibilitet (indvendige døre) 5
Antal stativer 4
Antal stativer pr. fryser 20
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (engelsk) 16,6 tommer.
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 14 cm
Produkttype Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 42.2 cm
Bredde (metrisk) 24 cm