Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15130509 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Matrix 2D-rør (1 ml)
Matrix 2D-rør (500μ L)
Matrix™ 200μ L, 2D indvendigt gevind universalrør
Mikroplader
Mikroplader med låg
Nunc™ 5 mL 2D-rør el Matrix™ 5 ml 2D-rør
Rør
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
16 plader/stativ
16 æsker/stativ
18 æsker/reol
21 æsker/reol
24 plader/stativ
24 æsker/stativ
28 plader/stativ
28 æsker/reol
30 plader/stativ
36 æsker/reol
42 æsker/reol
44 Plader/Reol
48/æske
66 plader/reol
70 plader/stativ
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
96/kasse
Til brug med (udstyr):
13 kubikfod EXF240, HFU240B
13 kubikfod EXF240, HFU240B (5 hylder)
14,9, 19,4, 24,1, 28,8 og 33,5 cu. ft. Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
17,3 og 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
17,3 og 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder)
17,3, 23 og 28,8 cu. ft. kapacitet opretstående frysere
28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Opretstående frysere (13 kubikfod)
Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15130509
Brand: Thermo Scientific™ 1950784
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Holder Rør
Stillinger 96/kasse
Til brug med (udstyr) 28 cu. ft. EXF600, HFU600B
Frysekompatibilitet (indvendige døre) 5
Antal stativer 6
Antal stativer pr. fryser 30
Bredde (metrisk) 24 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 66.8 cm
Højde (engelsk) 26,3 tommer.
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 14 cm