Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) |
| Oversigt | Skuffestativ foran med adgang |
| Farve | Sølv |
| Holder | Matrix™ 200μ L, 2D indvendigt gevind universalrør |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 42 æsker/reol |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 og 33,5 cu. ft. Revco UxF, HERAFreeze HFU-T |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 5 |
| Antal stativer | 3 (300 kapacitet) 4 (400 kapacitet) 5 (500 kapacitet) 6 (600 kapacitet) 7 (700 kapacitet) |
| Vis mere |