Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific™ frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rør) |
| Farve | Sølv |
| Holder | Rør |
| Stillinger | 48/æske |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 2 etager |
| Til brug med (udstyr) | 13 kubikfod EXF240, HFU240B |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 5 |
| Antal stativer | 4 |
| Antal stativer pr. fryser | 20 |
| Show More |