Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 5 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 11379321 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
Matrix 2D-rør (1 ml)
Matrix 2D-rør (500μ L)
Matrix 2D-rør (200 μl)
Matrix 2D-rør (5 ml)
Mikroplader
Mikroplader med låg
Rør
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Stillinger:
12 æsker/stativ
16 plader/stativ
16 æsker/stativ
18 æsker/reol
21 æsker/reol
24 plader/stativ
24 æsker/stativ
28 plader/stativ
28 æsker/reol
30 plader/stativ
36 æsker/reol
42 æsker/reol
44 Plader/Reol
48/æske
66 plader/reol
70 plader/stativ
84 Plader/Reol
9 æsker/reol
96/kasse
Produkttype:
Kassestativer - Skydeskuffe
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang)
Sideadgang til mikropladestativ m/låsestang
Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse)
Til brug med (udstyr):
EXF240, HFU240B (13 kubikfod)
EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod)
EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod)
EXF600, HFU600B (28 kubikfod)
Opretstående frysere (13 kubikfod)
Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod)
Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod)
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Stillinger Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11379321 Æsker (2 tommer) 12 æsker/stativ Kassestativer - Skydeskuffe Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
15140509 Rør 96/kasse Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF240, HFU240B (13 kubikfod) Hver
15150509 Matrix 2D-rør (200 μl) 36 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) Hver
15130509 Rør 96/kasse Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
15111045 Matrix 2D-rør (200 μl) 42 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
11359291 Mikroplader 16 plader/stativ Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF240, HFU240B (5 hylder) (13 kubikfod) Hver
11711101 Mikroplader 24 plader/stativ Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (5 hylder) (17,3, 23 kubikfod) Hver
15140539 Matrix 2D-rør (500μ L) 28 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
11379291 Mikroplader 28 plader/stativ Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
15160509 Rør 96/kasse Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF240, HFU240B (13 kubikfod) Hver
15170509 Matrix 2D-rør (1 ml) 18 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) Hver
15180509 Matrix 2D-rør (1 ml) 21 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
15190509 Matrix 2D-rør (1 ml) 21 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
15100519 Rør 48/æske Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF240, HFU240B (13 kubikfod) Hver
15110519 Matrix 2D-rør (5 ml) 24 æsker/stativ Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B (17,3, 23 kubikfod) Hver
15130519 Rør 48/æske Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF600, HFU600B (28 kubikfod) Hver
15120519 Matrix 2D-rør (5 ml) 28 æsker/reol Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T (14,9, 19,4, 24,1, 28,8, 33,5 kubikfod) Hver
11369311 Mikroplader med låg 70 plader/stativ Sideadgang til mikropladestativ m/låsestang Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11389311 Mikroplader med låg 84 Plader/Reol Sideadgang fryserstativ (mikroplade/låsestang) Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11399311 Æsker (2 tommer) 12 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11309321 Æsker (3 tommer) 9 æsker/reol Side-adgang fryserstativ (justerbar) Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11319321 Æsker (2 tommer) 16 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11359321 Æsker (3 tommer) 12 æsker/stativ Kassestativer - Skydeskuffe Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11369321 Æsker (2 tommer) 16 æsker/stativ Kassestativer - Skydeskuffe Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
11389321 Mikroplader 66 plader/reol Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) Hver
11399321 Mikroplader 44 Plader/Reol Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
10731310 Æsker (3 tommer) 9 æsker/reol Kassestativer - Skydeskuffe Opretstående frysere (13 kubikfod) Hver
11376311 Mikroplader 30 plader/stativ Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) Opretstående frysere (17,3, 23, 28,8 kubikfod) Hver
11329321 Æsker (2 tommer) 12 æsker/stativ Side-adgang fryserstativ (justerbar) Opretstående frysere (17,3, 23 kubikfod) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11379321 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 398332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.82 DKK
    1439.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.85 DKK
    3% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fem indvendige døre, ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 5 hylde Series frysere samt tidligere generation Revco™ ExF, DxF og HERAfeeze™ HFU B frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 2'' Boksstativ - Skydeskuffe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 12 æsker/stativ
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Opretstående frysere (13 kubikfod)
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (engelsk) 9,4 tommer
Dybde (engelsk) 16,6 tommer.
Dybde (metrisk) 42.2 cm
Produkttype Kassestativer - Skydeskuffe
Hylder 4 etager
Højde (metrisk) 23.9 cm
Bredde (metrisk) 14 cm