Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15190529 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Matrix 2D-rør (500μ L)
Matrix™ 1 ml indvendigt gevind skruetoprør
Mikroplader
Mikroplader, 20 æsker/stativ
Nunc™ Cryobank™ 5,0 mL rør med indvendigt gevind
Nunc™ Cryobank™ 500μ L indvendigt gevindskårne rør el Matrix™ μ500 L skruetoprør
Nunc™ Låsestativ til 1,8 mL udvendigt gevind universalrør
Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml), 35 æsker/stativ
Rør, 16 æsker/stativ
Rør, 18 æsker/stativ
Rør, 21 æsker/stativ
Rør, 24 æsker/stativ
Rør, 28 æsker/stativ
Rør, 32 æsker/stativ
Rør, 48 æsker/stativ
Rør, 56 æsker/stativ
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Produkttype:
Glideskufferække (rørkasser)
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse)
Sliding Drawer Rack (Tube Boxes)
Til brug med (udstyr):
900 Series 13CF, TSE240
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Series 28CF, TSE600
EXF og HFU 200-, 300-, 400- og 600-serien
Forma 88000 og TSU Serie
Forma 900, Form 7000, TSE og TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller)
Revco UxF og HERAFreeze HFU-T-serien
Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (4 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15190529
Brand: Thermo Scientific™ 1950819
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse)
Oversigt Skuffestativ foran med adgang
Farve Sølv
Holder Nunc™ Cryobank™ 5,0 mL rør med indvendigt gevind
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 21 æsker/reol
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) Revco UxF og HERAFreeze HFU-T-serien
Frysekompatibilitet (indvendige døre) 4
Antal stativer 3 (300 kapacitet) 4 (400 kapacitet) 5 (500 kapacitet) 6 (600 kapacitet) 7 (700 kapacitet)
Antal stativer pr. fryser 12 (300 kapacitet) 16 (400 kapacitet) 20 (500 kapacitet) 24 (600 kapacitet) 28 (700 kapacitet)
Bredde (metrisk) 30.2 cm
Bredde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (metrisk) 66.5 cm
Højde (engelsk) 26,96 tommer.
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 14 cm