Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 15180529 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Matrix 2D-rør (500μ L)
Matrix™ 1 ml indvendigt gevind skruetoprør
Mikroplader
Mikroplader, 20 æsker/stativ
Nunc™ Cryobank™ 5,0 mL rør med indvendigt gevind
Nunc™ Cryobank™ 500μ L indvendigt gevindskårne rør el Matrix™ μ500 L skruetoprør
Nunc™ Låsestativ til 1,8 mL udvendigt gevind universalrør
Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml), 35 æsker/stativ
Rør, 16 æsker/stativ
Rør, 18 æsker/stativ
Rør, 21 æsker/stativ
Rør, 24 æsker/stativ
Rør, 28 æsker/stativ
Rør, 32 æsker/stativ
Rør, 48 æsker/stativ
Rør, 56 æsker/stativ
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Produkttype:
Glideskufferække (rørkasser)
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse)
Til brug med (udstyr):
900 Series 13CF, TSE240
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Series 28CF, TSE600
EXF og HFU 200-, 300-, 400- og 600-serien
Forma 88000 og TSU Serie
Forma 900, Form 7000, TSE og TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller)
Revco UxF og HERAFreeze HFU-T-serien
Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (4 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15180529
Brand: Thermo Scientific™ 1950817
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Farve Sølv
Holder Rør, 21 æsker/stativ
Stillinger 48/æske
Form Rektangulær
Hylder 3 niveauer
Til brug med (udstyr) EXF og HFU 200-, 300-, 400- og 600-serien
Frysekompatibilitet (indvendige døre) 4
Antal stativer 6
Antal stativer pr. fryser 24
Bredde (metrisk) 30.2 cm
Bredde (engelsk) 11,9 tommer.
Højde (metrisk) 66.8 cm
Højde (engelsk) 26,3 tommer.
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 14 cm