Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rør) |
| Farve | Sølv |
| Holder | Rør, 48 æsker/stativ |
| Stillinger | 96/kasse |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 6 |
| Til brug med (udstyr) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 4 |
| Antal stativer | 4 (17CF, 320) 5 (23CF, 400) |
| Antal stativer pr. fryser | 16 (17CF, 320) 20 (23CF, 400) 16 (17CF, 320) |
| Vis mere |