Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skydeskuffe fryserstativ (rør) |
| Oversigt | Mikropladestativer - Skydeskuffestativ |
| Farve | Sølv |
| Holder | Mikroplader, 20 æsker/stativ |
| Stillinger | 20/Reol |
| Form | Rektangulær |
| Hylder | 3 niveauer |
| Til brug med (udstyr) | 900 Series 13CF, TSE240 |
| Frysekompatibilitet (indvendige døre) | 4 |
| Antal stativer | 4 |
| Vis mere |