Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Glideskufferække (rørkasser) |
| Oversigt | 2'' Boksstativ - Skydeskuffe |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Æsker (2 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 25 æsker/stativ |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (udstyr) | Forma 900, Form 7000, TSE og TSD Sereis (28 cu. Ft. modeller) |
| Antal stativer | 24 |
| Vis mere |