Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
- Med glidende skuffestativer
- Justerbare sideadgangsboksreoler
- Standard/deepwell mikropladestativer
garanti
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os for detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Side-adgang fryserstativ (justerbar) |
| Oversigt | 3 in. Box Racks - Adjustable side access rack |
| Farve | Sølv |
| Holder | Æsker (3 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 15 æsker/reol |
| Hylder | 3 niveauer |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific TDE-serien og TSX Serie (4 hylder) |
| Bredde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,3 tommer |
| Vis mere |