Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
Thermo Scientific frysereoler og slangeløsninger tilbyder en bekvem, strømlinet proces for at maksimere prøveopbevaring i dit laboratorium. Vores reolløsninger er designet til at rumme rør fra μ200 L op til 5,0 ml, hvilket giver maksimeret prøveopbevaringskapacitet til både fem og fire indvendige frysere.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Skuffestativ foran med adgang |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sølv |
| Holder | Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 35 æsker/stativ |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | Forma 88000 og TSU Serie |
| Show More |