Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reoler til Thermo Scientific™ 4 hylder TSX/TDE serie frysere
Artikelnummer. 10744984 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
Matrix 2D-rør (500μ L)
Matrixrør (1 ml)
Mikroplader
Nunc Kryobankrør (5 ml)
Nunc Kryobankrør (500 μl)
Rør
Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml)
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Produkttype:
Glidende skuffestativ (rørkasser)
Side-adgang fryserstativ (justerbar)
Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd)
Skydeskuffe fryserstativ (rør)
Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse)
Til brug med (udstyr):
900 Series 13CF, TSE240
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Series 28CF, TSE600
EXF og HFU 200-, 300-, 400- og 600-serien
Forma 88000 og TSU Serie
Forma 900, Forma 7000, TSE, TSD Sereis (28 kubikfod)
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T serien
TDE og TSX Serie (4 hylder)
Pakningsstørrelse:
Hver
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10744984 Æsker (2 tommer) Glidende skuffestativ (rørkasser) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
15150529 Matrixrør (1 ml) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Forma 88000 og TSU Serie Hver
15140519 Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml) Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 13CF, TSE240 Hver
15150519 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 Hver
15170519 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 28CF, TSE600 Hver
15160519 Matrix 2D-rør (500μ L) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Forma 88000 og TSU Serie Hver
15180519 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 13CF, TSE240 Hver
15190519 Nunc Kryobankrør (500 μl) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 Hver
15110529 Nunc Kryobankrør (500 μl) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) 900 Series 28CF, TSE600 Hver
15100529 Nunc Kryobankrør (500 μl) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Forma 88000 og TSU Serie Hver
15120529 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 13CF, TSE240 Hver
15130529 Matrixrør (1 ml) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 Hver
15140529 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 28CF, TSE600 Hver
15100539 Mikroplader Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 13CF, TSE240 Hver
15110539 Mikroplader Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 Hver
15120539 Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml) Skydeskuffe fryserstativ (rør) 900 Series 28CF, TSE600 Hver
11810553 Rør (1,0 til 1,4 ml eller 1,8 ml) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Forma 88000 og TSU Serie Hver
15170529 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF og HFU 200-, 300-, 400- og 600-serien Hver
15180529 Rør Skydeskuffe fryserstativ (rør) EXF og HFU 200-, 300-, 400- og 600-serien Hver
15190529 Nunc Kryobankrør (5 ml) Skydeskuffe fryserstativ (rørbokse) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T serien Hver
13114544 Æsker (2 tommer) Glidende skuffestativ (rørkasser) Forma 900, Forma 7000, TSE, TSD Sereis (28 kubikfod) Hver
11870543 Æsker (2 tommer) Side-adgang fryserstativ (justerbar) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
11880543 Æsker (3 tommer) Side-adgang fryserstativ (justerbar) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
11890543 Mikroplader Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
11860543 Mikroplader Sideadgang fryserstativ (mikroplade/dybbrønd) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
13167444 Æsker (3 tommer) Glidende skuffestativ (rørkasser) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
11706469 Æsker (3 tommer) Glidende skuffestativ (rørkasser) TDE og TSX Serie (4 hylder) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 10744984 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 920090
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Maksimer røropbevaringskapaciteten pr. fryser med en reolløsning til fire inderdørs frysere med ultralav temperatur.
Maksimer opbevaringspladsen i din fryser med ultralav temperatur med disse Thermo Scientific™ Reoler til TSX/TDE 4 hylde Series frysere samt tidligere generation Forma™ 88000 og TSU Serie frysere. Inkluderer glidende skuffestativer, justerbare sideadgangsboksreoler og mikropladestativer i standard- eller deepwell-formater.
  • Med glidende skuffestativer
  • Justerbare sideadgangsboksreoler
  • Standard/deepwell mikropladestativer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2'' Boksstativ - Skydeskuffe
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 25 æsker/stativ
Form Firkant
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) TDE og TSX Serie (4 hylder)
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (engelsk) 11,9 tommer.
Dybde (engelsk) 25,8 tommer.
Dybde (metrisk) 65.5 cm
Produkttype Glidende skuffestativ (rørkasser)
Hylder 5
Højde (metrisk) 30.2 cm
Bredde (metrisk) 14 cm